3-(1-Hydroxyethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951348-25G
OR951348-5G
APOSOR951348-25GEA
127
EUR
APOSOR951348-25G
APOSOR951348-5G
3-(1-Hydroxyethyl)phenol 98%
3-(1-Hydroxyethyl)phenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00238621 CAS-Nummer: 2415-09-0 |