o,α-Dimethylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(1-Hydroxyethyl)toluene, 2-Methylphenyl methyl carbinol, α,2-Dimethylbenzyl alcohol, 1-(2-Methylphenyl)ethanol, 1-(o-Tolyl)ethanol
OR951356-25G
APOSOR951356-25GEA
101
EUR
APOSOR951356-25G
o,α-Dimethylbenzylalkohol 95%
o,α-Dimethylbenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136.19 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046632 CAS-Nummer: 7287-82-3 |