5-(Hydroxymethyl)quinolin-8-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951368-1G
APOSOR951368-1GEA
294
EUR
APOSOR951368-1G
5-(Hydroxymethyl)quinolin-8-ol 95%
5-(Hydroxymethyl)quinolin-8-ol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03614757 CAS-Nummer: 4053-44-5 |