3-(2-Aminoethoxy)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951396-1G
APOSOR951396-1GEA 63.8 EUR
APOSOR951396-1G
3-(2-Aminoethoxy)benzonitril 95%
3-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162.1900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16495888
CAS-Nummer: 120351-94-2