Pseudopelletierine oxime 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951413-100G
APOSOR951413-100GEA
231
EUR
APOSOR951413-100G
Pseudopelletierine oxime 98%
Pseudopelletierine oxime
Formel:
C₉H₁₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03755545 CAS-Nummer: 6164-67-6 |