3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951424-1G
OR951424-5G
APOSOR951424-1GEA
55.1
EUR
APOSOR951424-1G
APOSOR951424-5G
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204133 CAS-Nummer: 59564-59-9 |