5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951480-1G
APOSOR951480-1GEA
75.4
EUR
APOSOR951480-1G
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine
Formel:
C₈H₁₁N₃ Molecular Weight: 149.193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060043 CAS-Nummer: 2305-85-3 |