5,7-Dichloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR951539-250MG
APOSOR951539-250MGEA
112
EUR
APOSOR951539-250MG
5,7-Dichloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
5,7-Dichloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₆H₄Cl₂N₄ Molecular Weight: 203,029 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642394 CAS-Nummer: 1124383-04-5 |