3-Pyridinsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 319 EUR
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
3-Pyridinsulfonylchlorid 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C5H4ClNO2S
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03452747
CAS-Nummer: 16133-25-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR