1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951583-5G
APOSOR951583-5GEA
126
EUR
APOSOR951583-5G
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045477 CAS-Nummer: 1123-28-0 |