5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951641-1G
OR951641-250MG
APOSOR951641-1GEA
311
EUR
APOSOR951641-1G
APOSOR951641-250MG
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
5-(Methylamino)nicotinic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04971939 CAS-Nummer: 91702-88-4 |