Methyl-3-aminopicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 3-aminopicolinate
OR951644-25G
APOSOR951644-25GEA
381
EUR
APOSOR951644-25G
Methyl-3-aminopicolinat 98%
Methyl-3-aminopicolinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152.1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08695602 CAS-Nummer: 36052-27-4 |