5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951686-25G
OR951686-5G
APOSOR951686-25GEA
590
EUR
APOSOR951686-25G
APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180.157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01442588 CAS-Nummer: 84923-70-6 |