5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951845-1G
OR951845-250MG
APOSOR951845-1GEA
451
EUR
APOSOR951845-1G
APOSOR951845-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193447 CAS-Nummer: 63744-41-2 |