N-Methoxy-N-methylcyclopent-3-ene-1-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951850-1G
APOSOR951850-1GEA
560
EUR
APOSOR951850-1G
N-Methoxy-N-methylcyclopent-3-ene-1-carboxamide 95%
N-Methoxy-N-methylcyclopent-3-ene-1-carboxamide
Formel:
C₈H₁₃NO₂ Molecular Weight: 155,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07370045 CAS-Nummer: 248275-70-9 |