3'-Methylpropiophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951894-25G
APOSOR951894-25GEA
139
EUR
APOSOR951894-25G
3'-Methylpropiophenon 96%
3'-Methylpropiophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148.2017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027014 CAS-Nummer: 51772-30-6 |