5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole
OR951906-1G
APOSOR951906-1GEA
74.1
EUR
APOSOR951906-1G
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188.226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047016 CAS-Nummer: 13682-32-1 |