6-Azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR952020-1G
APOSOR952020-1GEA 1290 EUR
APOSOR952020-1G
6-Azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 163,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21607169
CAS-Nummer: 955028-68-9