3-Chloro-5-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952205-1G
APOSOR952205-1GEA
58
EUR
APOSOR952205-1G
3-Chloro-5-methoxypyridine 98%
3-Chloro-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910244 CAS-Nummer: 95881-83-7 |