Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952290-25G
APOSOR952290-25GEA
125
EUR
APOSOR952290-25G
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662506 CAS-Nummer: 41110-34-3 |