3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952327-1G
APOSOR952327-1GEA
208
EUR
APOSOR952327-1G
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 98%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₇H₇N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03676333 CAS-Nummer: 6688-61-5 |