6-Ethyl-4-methoxy-2-pyranone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952337-1G
APOSOR952337-1GEA
128
EUR
APOSOR952337-1G
6-Ethyl-4-methoxy-2-pyranone 97%
6-Ethyl-4-methoxy-2-pyranone
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991688 CAS-Nummer: 106950-13-4 |