4-(Tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR952349-250MG
APOSOR952349-250MGEA
190
EUR
APOSOR952349-250MG
4-(Tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)benzoic acid 98%
4-(Tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03970016 CAS-Nummer: 565194-75-4 |