6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methoxy-7-azaindole
OR952412-1G
APOSOR952412-1GEA
126
EUR
APOSOR952412-1G
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659665 CAS-Nummer: 896722-53-5 |