Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952486-1G
OR952486-5G
APOSOR952486-1GEA
0
EUR
APOSOR952486-1G
APOSOR952486-5G
Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Ethyl-3-acetylbenzoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02261283 CAS-Nummer: 37847-24-8 |