7-Bromo-3-methyl-1H-indole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952575-100MG
APOSOR952575-100MGEA
188
EUR
APOSOR952575-100MG
7-Bromo-3-methyl-1H-indole ≥98%
7-Bromo-3-methyl-1H-indole
Formel:
C₉H₈BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07799775 CAS-Nummer: 86915-22-2 |