Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate
OR952598-5G
APOSOR952598-5GEA 84.1 EUR
APOSOR952598-5G
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115.13 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00906963
CAS-Nummer: 72784-43-1