4-Methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9526-25G
APOSOR9526-25GEA
63.8
EUR
APOSOR9526-25G
4-Methoxy-3-nitropyridin
4-Methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.13 g/mol Schmelzpunkt: 72…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209661 CAS-Nummer: 31872-62-5 |