1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Ethylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR952629-5G
APOSOR952629-5GEA
136
EUR
APOSOR952629-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090832 CAS-Nummer: 400755-44-4 |