2,3-Dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR952663-250MG
APOSOR952663-250MGEA
426
EUR
APOSOR952663-250MG
2,3-Dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18374085 CAS-Nummer: 1261365-47-2 |