Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR952913-5G
APOSOR952913-5GEA 72.5 EUR
APOSOR952913-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08702763
CAS-Nummer: 96835-17-5