(1-Phenylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952959-1G
APOSOR952959-1GEA 271 EUR
APOSOR952959-1G
(1-Phenylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(1-Phenylpiperidin-4-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410644
CAS-Nummer: 697306-45-9