cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953018-100MG
OR953018-1G
OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA
0
EUR
APOSOR953018-100MG
APOSOR953018-1G
APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991703 CAS-Nummer: 33483-66-8 |