Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-Nitrophenylacetate
OR953022-5G
APOSOR953022-5GEA
105
EUR
APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669939 CAS-Nummer: 10268-12-9 |