Cyclopropyl methoxylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953045-1G
APOSOR953045-1GEA 0 EUR
APOSOR953045-1G
Cyclopropyl methoxylamine hydrochloride 95%
Cyclopropyl methoxylamine hydrochloride
Formel: C₄H₉NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689925
CAS-Nummer: 74124-04-2