Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
OR953065-1G
APOSOR953065-1GEA
235
EUR
APOSOR953065-1G
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367039 CAS-Nummer: 151831-21-9 |