Ethyl-4-aminopyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-aminopyrimidine-5-carboxylate
OR953105-1G
APOSOR953105-1GEA
49.3
EUR
APOSOR953105-1G
Ethyl-4-aminopyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₉N₃O₂ Molecular Weight: 167,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01028678 CAS-Nummer: 65195-35-9 |