2-Methoxy-5-methylnicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953188-1G
APOSOR953188-1GEA
632
EUR
APOSOR953188-1G
2-Methoxy-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Methoxy-5-methylnicotinonitrile
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13563068 CAS-Nummer: 149379-73-7 |