2,6-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953192-5G
APOSOR953192-5GEA
55.1
EUR
APOSOR953192-5G
2,6-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
2,6-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Molecular Weight: 191.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016853 CAS-Nummer: 53066-19-6 |