Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR953223-1G
OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA
835
EUR
APOSOR953223-1G
APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07285352 CAS-Nummer: 1049782-92-4 |