Benzyl(furan-3-ylmethyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953246-1G
APOSOR953246-1GEA
435
EUR
APOSOR953246-1G
Benzyl(furan-3-ylmethyl)amine 97%
Benzyl(furan-3-ylmethyl)amine
Formel:
C₁₂H₁₃NO Molecular Weight: 187,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546988 CAS-Nummer: 179057-37-5 |