1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR953324-1G
APOSOR953324-1GEA
132
EUR
APOSOR953324-1G
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₆H₅N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464845 CAS-Nummer: 16328-62-4 |