4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953354-5G
APOSOR953354-5GEA
95.7
EUR
APOSOR953354-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456057 CAS-Nummer: 108035-45-6 |