Methyl-3-methyl-2-thiophencarboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
OR953363-25G
APOSOR953363-25GEA 85.7 EUR
APOSOR953363-25G
Methyl-3-methyl-2-thiophencarboxylat 96%
Methyl-3-methyl-2-thiophencarboxylat
Formel: C₇H₈O₂S
Molecular Weight: 156.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234332
CAS-Nummer: 81452-54-2