(3-Chlorphenyl)essigsäureethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl-(3-chlorphenyl)acetat
OR953372-25G
APOSOR953372-25GEA 95.7 EUR
APOSOR953372-25G
(3-Chlorphenyl)essigsäureethylester 98%
(3-Chlorphenyl)essigsäureethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 198.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787498
CAS-Nummer: 14062-29-4