2-Phenoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953387-1G
APOSOR953387-1GEA
29
EUR
APOSOR953387-1G
2-Phenoxybenzonitril 98%
2-Phenoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271960 CAS-Nummer: 6476-32-0 |