2-(5-Oxazolyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953406-1G
APOSOR953406-1GEA 306 EUR
APOSOR953406-1G
2-(5-Oxazolyl)benzonitril 95%
2-(5-Oxazolyl)benzonitril
Formel: C₁₀H₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18375279
CAS-Nummer: 1186127-13-8