Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953424-1G
OR953424-5G
APOSOR953424-1GEA
0
EUR
APOSOR953424-1G
APOSOR953424-5G
Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Ethyl-4-acetylbenzoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013241 CAS-Nummer: 38430-55-6 |