Ethyl 6-formylpyridine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953615-250MG
APOSOR953615-250MGEA
0
EUR
APOSOR953615-250MG
Ethyl 6-formylpyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 6-formylpyridine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179.173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501347 CAS-Nummer: 21908-10-1 |