6-Methylisatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methyl isatinic anhydride
OR953722-1G
APOSOR953722-1GEA 87 EUR
APOSOR953722-1G
6-Methylisatin 95%
6-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01718832
CAS-Nummer: 1128-47-8